Learn More
5-bromo-2-iodopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.28€ - 142.71€
Identifiants chimiques
CAS | 183438-24-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H2BrIN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 284.882 |
Numéro MDL | MFCD01318111 |
Clé InChI | ZEZKXPQIDURFKA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-bromo-2-iodo-pyrimidine, 2-iodo-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-iodo pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodpyrimidine, 5-bromo-2-iodo-1,3-diazine, pubchem6900, 5-brmo-2-iodopyrimidine, acmc-1c1ed, 2-iodo-5-bromo-pyrimidine |
CID PubChem | 7006651 |
Nom IUPAC | 5-bromo-2-iodopyrimidine |
SMILES | C1=C(C=NC(=N1)I)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348426
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17453.03 |
1 g | N/A | ||||||
11358426
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17453.06 |
5 g |
142.71€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
183438-24-6 | |
284.882 | |
ZEZKXPQIDURFKA-UHFFFAOYSA-N | |
7006651 | |
C1=C(C=NC(=N1)I)Br |
C4H2BrIN2 | |
MFCD01318111 | |
5-bromo-2-iodo-pyrimidine, 2-iodo-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-iodo pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodpyrimidine, 5-bromo-2-iodo-1,3-diazine, pubchem6900, 5-brmo-2-iodopyrimidine, acmc-1c1ed, 2-iodo-5-bromo-pyrimidine | |
5-bromo-2-iodopyrimidine |
Spécification
5-Bromo-2-iodopyrimidine | |
100°C to 102°C | |
MFCD01318111 | |
5-bromo-2-iodo-pyrimidine, 2-iodo-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-iodo pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodpyrimidine, 5-bromo-2-iodo-1,3-diazine, pubchem6900, 5-brmo-2-iodopyrimidine, acmc-1c1ed, 2-iodo-5-bromo-pyrimidine | |
C1=C(C=NC(=N1)I)Br | |
284.882 | |
284.88 |
183438-24-6 | |
C4H2BrIN2 | |
Light sensitive | |
ZEZKXPQIDURFKA-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-2-iodopyrimidine | |
7006651 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only