Learn More
5-bromo-2-iodopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348426
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 183438-24-6
Formule moléculaire C4H2BrIN2
Poids moléculaire (g/mol) 284.882
Numéro MDL MFCD01318111
Clé InChI ZEZKXPQIDURFKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-iodo-pyrimidine, 2-iodo-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-iodo pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodpyrimidine, 5-bromo-2-iodo-1,3-diazine, pubchem6900, 5-brmo-2-iodopyrimidine, acmc-1c1ed, 2-iodo-5-bromo-pyrimidine
CID PubChem 7006651
Nom IUPAC 5-bromo-2-iodopyrimidine
SMILES C1=C(C=NC(=N1)I)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-iodopyrimidine
Point de fusion 100°C to 102°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 284.88
Pourcentage de pureté 98%