Learn More
Alfa Aesar™ Alcool 5-bromo-2-hydroxy3-méthoxybenzyle
74.94€ - 269.00€
Identifiants chimiques
CAS | 35090-64-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9BrO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.06 |
Numéro MDL | MFCD02081986 |
Clé InChI | UBLQIISPEAEAIX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromo-2-hydroxymethyl-6-methoxyphenol, 4-bromo-2-hydroxymethyl-6-methoxybenzenol, acmc-20amo4, benzenemethanol,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy |
CID PubChem | 894092 |
Nom IUPAC | 4-bromo-2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyphénol |
SMILES | COC1=C(O)C(CO)=CC(Br)=C1 |
Description
Identifiants chimiques
35090-64-3 | |
233.06 | |
UBLQIISPEAEAIX-UHFFFAOYSA-N | |
894092 | |
COC1=C(O)C(CO)=CC(Br)=C1 |
C8H9BrO3 | |
MFCD02081986 | |
4-bromo-2-hydroxymethyl-6-methoxyphenol, 4-bromo-2-hydroxymethyl-6-methoxybenzenol, acmc-20amo4, benzenemethanol,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy | |
4-bromo-2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyphénol |
Spécification
5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol | |
C8H9BrO3 | |
4-bromo-2-hydroxymethyl-6-methoxyphenol, 4-bromo-2-hydroxymethyl-6-methoxybenzenol, acmc-20amo4, benzenemethanol,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy | |
COC1=C(O)C(CO)=CC(Br)=C1 | |
233.06 | |
233.06 |
35090-64-3 | |
MFCD02081986 | |
UBLQIISPEAEAIX-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyphénol | |
894092 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures