Learn More
Alfa Aesar™ Alcool 5-bromo-2-hydroxy3-méthoxybenzyle
Code produit. 11430040
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Identifiants chimiques
CAS 35090-64-3
Formule moléculaire C8H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 233.06
Numéro MDL MFCD02081986
Clé InChI UBLQIISPEAEAIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-hydroxymethyl-6-methoxyphenol, 4-bromo-2-hydroxymethyl-6-methoxybenzenol, acmc-20amo4, benzenemethanol,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy
CID PubChem 894092
Nom IUPAC 4-bromo-2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyphénol
SMILES COC1=C(O)C(CO)=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Quantité 250 mg
Poids de la formule 233.06