Learn More
5-bromo-1-pentène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
22.40€ - 269.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1119-51-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.031 |
Numéro MDL | MFCD0000-364 |
Clé InChI | LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide |
CID PubChem | 70704 |
Nom IUPAC | 5-bromopent-1-ène |
SMILES | C=CCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394669
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11219.03 |
1 g | |||||||
11443544
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11219.06 |
5 g |
80.80€
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11453544
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11219.14 |
25 g |
269.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
5-Bromo-1-pentene is widely utilized in the stereoselective synthesis of 7alpha-(3-carboxypropyl) estradiol. It plays an important role as starting material in the synthesis of a variety of compounds including DL-histrionicotoxin and benzophenone containing fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 5-bromo-1-pentène sert largement à la synthèse stéréosélective de l’œstradiol 7alpha-(3-carboxypropyle). Il joue un rôle important comme matériau de départ dans la synthèse de divers composés, dont la DL-histrionicotoxine et la benzophénone contenant des acides gras.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
Identifiants chimiques
1119-51-3 | |
149.031 | |
LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N | |
70704 | |
C=CCCCBr |
C5H9Br | |
MFCD0000-364 | |
5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide | |
5-bromopent-1-ène |
Spécification
5-Bromo-1-pentene | |
1.259 | |
30°C (86°F) | |
Br(CH2)3CH=CH2 | |
MFCD0000-364 | |
506077 | |
Immiscible with water. | |
C=CCCCBr | |
149.031 | |
149.03 |
1119-51-3 | |
126°C to 127°C | |
C5H9Br | |
1.4639 | |
UN1993 | |
5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide | |
LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromopent-1-ène | |
70704 | |
96% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226-H315-H319-H335
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-281-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only