Learn More
5-bromo-1-pentène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394669
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
5-Bromo-1-pentene is widely utilized in the stereoselective synthesis of 7alpha-(3-carboxypropyl) estradiol. It plays an important role as starting material in the synthesis of a variety of compounds including DL-histrionicotoxin and benzophenone containing fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromo-1-pentène sert largement à la synthèse stéréosélective de l’œstradiol 7alpha-(3-carboxypropyle). Il joue un rôle important comme matériau de départ dans la synthèse de divers composés, dont la DL-histrionicotoxine et la benzophénone contenant des acides gras.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-51-3
Formule moléculaire C5H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 149.031
Numéro MDL MFCD0000-364
Clé InChI LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
CID PubChem 70704
Nom IUPAC 5-bromopent-1-ène
SMILES C=CCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-pentene
Densité 1.259
Point d’ébullition 126°C to 127°C
Point d’éclair 30°C (86°F)
Formule linéaire Br(CH2)3CH=CH2
Indice de réfraction 1.4639
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 506077
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 149.03
Pourcentage de pureté 96%