Learn More
(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
46.40€ - 545.00€
Identifiants chimiques
CAS 38220-77-8
Formule moléculaire C9H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.06
Numéro MDL MFCD06659073
Clé InChI JYYWIDBNICYLBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-benzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzo d furan-2-yl methan-1-ol, 5-bromo-2-benzofuranylmethanol, 5-bromo-2-benzofuranyl methanol, 5-bromo-benzofuran-2-yl-methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl-1-benzofuran, 5-bromo-1-benzo b furan-2-yl methanol
CID PubChem 2795537
Nom IUPAC (5-bromo-1-benzofuran-2-yl)méthanol
SMILES OCC1=CC2=CC(Br)=CC=C2O1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10026292
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC31209CB
250 mg
46.40€
250mg
10321143
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC31209DA
1 g
111.00€
1g
10624405
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC31209DE
5 g
545.00€
5g
Identifiants chimiques
38220-77-8
227.06
JYYWIDBNICYLBN-UHFFFAOYSA-N
2795537
OCC1=CC2=CC(Br)=CC=C2O1
C9H7BrO2
MFCD06659073
5-bromo-1-benzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzo d furan-2-yl methan-1-ol, 5-bromo-2-benzofuranylmethanol, 5-bromo-2-benzofuranyl methanol, 5-bromo-benzofuran-2-yl-methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl-1-benzofuran, 5-bromo-1-benzo b furan-2-yl methanol
(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)méthanol
Spécification
(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol
96.5
97%
C9H7BrO2
5-bromo-1-benzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzo d furan-2-yl methan-1-ol, 5-bromo-2-benzofuranylmethanol, 5-bromo-2-benzofuranyl methanol, 5-bromo-benzofuran-2-yl-methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl-1-benzofuran, 5-bromo-1-benzo b furan-2-yl methanol
OCC1=CC2=CC(Br)=CC=C2O1
227.06
227.06
38220-77-8
100.0
Flacon en verre ambré
MFCD06659073
JYYWIDBNICYLBN-UHFFFAOYSA-N
(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)méthanol
2795537
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.