Learn More
(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10321143
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 38220-77-8
Formule moléculaire C9H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.06
Numéro MDL MFCD06659073
Clé InChI JYYWIDBNICYLBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-benzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzo d furan-2-yl methan-1-ol, 5-bromo-2-benzofuranylmethanol, 5-bromo-2-benzofuranyl methanol, 5-bromo-benzofuran-2-yl-methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl-1-benzofuran, 5-bromo-1-benzo b furan-2-yl methanol
CID PubChem 2795537
Nom IUPAC (5-bromo-1-benzofuran-2-yl)méthanol
SMILES OCC1=CC2=CC(Br)=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 227.06
Pourcentage de pureté 97%