Learn More
5-aminoindan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
199.00€ - 1010.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3470-54-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.177 |
Clé InChI | HODOSJNSRPXYBH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-aminoindan-1-one, 5-amino-1-indanone, 5-amino-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-amino-2,3-dihydro, 5-aminoindanone, 5-amino-1-oxoindane, 5-amino-indan-1-one, pubchem14476, 5-amino-1-indanone #, 5-azanyl-2,3-dihydroinden-1-one |
CID PubChem | 312890 |
Nom IUPAC | 5-amino-2,3-dihydroindèn-1-one |
SMILES | C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10099411
|
Thermo Scientific Maybridge
NRB01003DA |
1 g |
199.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10650866
|
Thermo Scientific Maybridge
NRB01003DE |
5 g |
650.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10081964
|
Thermo Scientific Maybridge
NRB01003EA |
10 g |
1010.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
3470-54-0 | |
147.177 | |
5-aminoindan-1-one, 5-amino-1-indanone, 5-amino-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-amino-2,3-dihydro, 5-aminoindanone, 5-amino-1-oxoindane, 5-amino-indan-1-one, pubchem14476, 5-amino-1-indanone #, 5-azanyl-2,3-dihydroinden-1-one | |
5-amino-2,3-dihydroindèn-1-one |
C9H9NO | |
HODOSJNSRPXYBH-UHFFFAOYSA-N | |
312890 | |
C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)N |
Spécification
5-Aminoindan-1-one | |
97% | |
C9H9NO | |
HODOSJNSRPXYBH-UHFFFAOYSA-N | |
5-amino-2,3-dihydroindèn-1-one | |
312890 | |
97% |
3470-54-0 | |
Flacon en verre ambré | |
5-aminoindan-1-one, 5-amino-1-indanone, 5-amino-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-amino-2,3-dihydro, 5-aminoindanone, 5-amino-1-oxoindane, 5-amino-indan-1-one, pubchem14476, 5-amino-1-indanone #, 5-azanyl-2,3-dihydroinden-1-one | |
C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)N | |
147.177 | |
147.18 |