Learn More
5-aminoindan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10099411
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 3470-54-0
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Clé InChI HODOSJNSRPXYBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminoindan-1-one, 5-amino-1-indanone, 5-amino-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-amino-2,3-dihydro, 5-aminoindanone, 5-amino-1-oxoindane, 5-amino-indan-1-one, pubchem14476, 5-amino-1-indanone #, 5-azanyl-2,3-dihydroinden-1-one
CID PubChem 312890
Nom IUPAC 5-amino-2,3-dihydroindèn-1-one
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminoindan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 97%