Learn More
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
57.70€ - 479.00€
Identifiants chimiques
CAS | 42933-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.166 |
Numéro MDL | MFCD03617969 |
Clé InChI | YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylamine, 5-amino-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-aminocoumaran, 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-amine, pubchem16462, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine;, 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine; |
CID PubChem | 3841102 |
Nom IUPAC | 2,3-dihydro-1-benzofurane-5-amine |
SMILES | C1COC2=C1C=C(C=C2)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15426157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33344.MD |
250 mg |
57.70€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15406157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33344.03 |
1 g | |||||||
15416157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33344.06 |
5 g | |||||||
Description
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
42933-43-7 | |
135.166 | |
YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N | |
3841102 | |
C1COC2=C1C=C(C=C2)N |
C8H9NO | |
MFCD03617969 | |
2,3-dihydrobenzofuran-5-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylamine, 5-amino-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-aminocoumaran, 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-amine, pubchem16462, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine;, 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine; | |
2,3-dihydro-1-benzofurane-5-amine |
Spécification
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan | |
78°C to 80°C | |
MFCD03617969 | |
2,3-dihydrobenzofuran-5-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylamine, 5-amino-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-aminocoumaran, 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-amine, pubchem16462, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine;, 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine; | |
YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dihydro-1-benzofurane-5-amine | |
3841102 | |
97% |
42933-43-7 | |
C8H9NO | |
Air Sensitive | |
Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C), | |
C1COC2=C1C=C(C=C2)N | |
135.166 | |
135.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only