Learn More
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15416157
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42933-43-7
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.166
Numéro MDL MFCD03617969
Clé InChI YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylamine, 5-amino-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-aminocoumaran, 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-amine, pubchem16462, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine;, 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine;
CID PubChem 3841102
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1-benzofurane-5-amine
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Point de fusion 78°C to 80°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 97%