Learn More
5-amino-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Thermo Scientific™
26.80€ - 69.50€
Identifiants chimiques
CAS 18213-75-7
Formule moléculaire C5H8N4O
Poids moléculaire (g/mol) 140.146
Numéro MDL MFCD00111808
Clé InChI JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 265696
Nom IUPAC 5-amino-1-méthylpyrazole-4-carboxamide
SMILES CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10763053
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
KM00775CB
250 mg Flacon en verre ambré
26.80€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10600283
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
KM00775DA
1 g Flacon en verre ambré
69.50€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
18213-75-7
140.146
JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N
5-amino-1-méthylpyrazole-4-carboxamide
C5H8N4O
MFCD00111808
265696
CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N
Spécification
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
95.0
C5H8N4O
5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide, 5-amino-1-methyl, pubchem22392, 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxamide, 5-azanyl-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide, 1-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide,5-amino-1-methyl, 5-imino-1-methyl-2h-pyrazole-4-carboxamide, 3-imino-2-methyl-2,3-dihydro-1h-pyrazole-4-carboxamide
CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N
140.146
140.15
18213-75-7
95%
MFCD00111808
JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N
5-amino-1-méthylpyrazole-4-carboxamide
265696
95%