Learn More
5-amino-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Thermo Scientific™
Code produit. 10600283
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 18213-75-7
Formule moléculaire C5H8N4O
Poids moléculaire (g/mol) 140.146
Numéro MDL MFCD00111808
Clé InChI JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 265696
Nom IUPAC 5-amino-1-méthylpyrazole-4-carboxamide
SMILES CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide, 5-amino-1-methyl, pubchem22392, 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxamide, 5-azanyl-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide, 1-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide,5-amino-1-methyl, 5-imino-1-methyl-2h-pyrazole-4-carboxamide, 3-imino-2-methyl-2,3-dihydro-1h-pyrazole-4-carboxamide
Poids de la formule 140.15
Pourcentage de pureté 95%