Learn More
5-allyl-2-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
81.40€ - 169.00€
Identifiants chimiques
CAS | 22934-51-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.21 |
Numéro MDL | MFCD06408022 |
Clé InChI | FDHXEIOBIOVBEN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-allyl-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propen-1-yl, 2-hydroxy-3-methoxy-5-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, formyl eugenol, acmc-209fzq, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl benzaldehyde, 3-methoxy-2-oxidanyl-5-prop-2-enyl-benzaldehyde |
CID PubChem | 1713887 |
Nom IUPAC | 2-hydroxy-3-méthoxy-5-prop-2-énylbenzaldéhyde |
SMILES | COC1=C(C(=CC(=C1)CC=C)C=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10797913
|
Thermo Scientific Acros
379360100 |
10 g | Flacon en verre |
81.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10725233
|
Thermo Scientific Acros
379360250 |
25 g | Flacon en verre |
169.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
22934-51-6 | |
192.21 | |
FDHXEIOBIOVBEN-UHFFFAOYSA-N | |
1713887 | |
COC1=C(C(=CC(=C1)CC=C)C=O)O |
C11H12O3 | |
MFCD06408022 | |
5-allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-allyl-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propen-1-yl, 2-hydroxy-3-methoxy-5-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, formyl eugenol, acmc-209fzq, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl benzaldehyde, 3-methoxy-2-oxidanyl-5-prop-2-enyl-benzaldehyde | |
2-hydroxy-3-méthoxy-5-prop-2-énylbenzaldéhyde |
Spécification
5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde | |
97.5 | |
48.0°C to 52.0°C | |
Authentique | |
C11H12O3 | |
5-allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-allyl-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propen-1-yl, 2-hydroxy-3-methoxy-5-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, formyl eugenol, acmc-209fzq, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl benzaldehyde, 3-methoxy-2-oxidanyl-5-prop-2-enyl-benzaldehyde | |
FDHXEIOBIOVBEN-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxy-3-méthoxy-5-prop-2-énylbenzaldéhyde | |
1713887 | |
98% |
22934-51-6 | |
100.0 | |
Jaune | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD06408022 | |
Solubility in water: insoluble | |
COC1=C(C(=CC(=C1)CC=C)C=O)O | |
192.21 | |
192.21 | |
Poudre cristalline |
RUO – Research Use Only