Learn More
5-allyl-2-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10725233
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22934-51-6
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Numéro MDL MFCD06408022
Clé InChI FDHXEIOBIOVBEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-allyl-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propen-1-yl, 2-hydroxy-3-methoxy-5-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, formyl eugenol, acmc-209fzq, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl benzaldehyde, 3-methoxy-2-oxidanyl-5-prop-2-enyl-benzaldehyde
CID PubChem 1713887
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-méthoxy-5-prop-2-énylbenzaldéhyde
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)CC=C)C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline