Learn More
5-acétyluracile, 98 %, Thermo Scientific™
80.40€ - 1220.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6214-65-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.13 |
Numéro MDL | MFCD00151968 |
Clé InChI | YNYDWEIQSDFDLK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-acetyluracil, 5-acetylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2,4-dihydroxypyrimidin-5-yl ethanone, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-acetyl, 5-acetyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine, 5-acetyl uracil, acetylpyrimidinedione, zlchem 449 |
CID PubChem | 234581 |
SMILES | CC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11408560
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044378.03 |
1 g |
80.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498550
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044378.06 |
5 g | |||||||
11418560
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044378.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
6214-65-9 | |
154.13 | |
YNYDWEIQSDFDLK-UHFFFAOYSA-N | |
234581 |
C6H6N2O3 | |
MFCD00151968 | |
5-acetyluracil, 5-acetylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2,4-dihydroxypyrimidin-5-yl ethanone, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-acetyl, 5-acetyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine, 5-acetyl uracil, acetylpyrimidinedione, zlchem 449 | |
CC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O |
Spécification
5-Acetyluracil | |
C6H6N2O3 | |
5-acetyluracil, 5-acetylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2,4-dihydroxypyrimidin-5-yl ethanone, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-acetyl, 5-acetyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine, 5-acetyl uracil, acetylpyrimidinedione, zlchem 449 | |
CC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O | |
154.13 | |
154.11 | |
Poudre |
6214-65-9 | |
MFCD00151968 | |
YNYDWEIQSDFDLK-UHFFFAOYSA-N | |
5-acétyl-1H-pyrimidine-2,4-dione | |
234581 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante