Learn More
5-acétyluracile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11418560
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6214-65-9
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.13
Numéro MDL MFCD00151968
Clé InChI YNYDWEIQSDFDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetyluracil, 5-acetylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2,4-dihydroxypyrimidin-5-yl ethanone, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-acetyl, 5-acetyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine, 5-acetyl uracil, acetylpyrimidinedione, zlchem 449
CID PubChem 234581
SMILES CC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetyluracil
Quantité 25 g
Nom IUPAC 5-acétyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Poids de la formule 154.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre