Learn More
Acide 5,5’-dithiobis-(2-acide nitrobenzoïque), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.67€ - 272.36€
Identifiants chimiques
CAS | 69-78-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H8N2O8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 396.34 |
Numéro MDL | MFCD00007140 |
Clé InChI | KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid |
CID PubChem | 6254 |
ChEBI | CHEBI:86228 |
Nom IUPAC | 5-[(3-carboxy-4-nitrophényle)disulfanyl]-2-acide nitrobenzoïque |
SMILES | OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15254604
|
Thermo Scientific Acros
117540010 |
1 g | Flacon en verre |
33.67€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15198288
|
Thermo Scientific Acros
117540050 |
5 g | Flacon en verre |
72.96€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15182459
|
Thermo Scientific Acros
117540250 |
25 g | Flacon en verre |
272.36€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
69-78-3 | |
396.34 | |
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N | |
6254 | |
5-[(3-carboxy-4-nitrophényle)disulfanyl]-2-acide nitrobenzoïque |
C14H8N2O8S2 | |
MFCD00007140 | |
dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid | |
CHEBI:86228 | |
OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O |
Spécification
5, 5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) | |
240.0°C to 245.0°C | |
C14H8N2O8S2 | |
MFCD00007140 | |
01,351 | |
dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid | |
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N | |
5-[(3-carboxy-4-nitrophényle)disulfanyl]-2-acide nitrobenzoïque | |
6254 | |
396.34 |
69-78-3 | |
99% | |
[-SC6H3(NO2)CO2H]2 | |
10, IV, 344 | |
15, 3606 | |
Solubility in water: freely soluble | |
OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O | |
396.34 | |
CHEBI:86228 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-714-4
- 5,5` -Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)