Learn More
Acide 5,5’-dithiobis-(2-acide nitrobenzoïque), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15182459
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-78-3
Formule moléculaire C14H8N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 396.34
Numéro MDL MFCD00007140
Clé InChI KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
CID PubChem 6254
ChEBI CHEBI:86228
Nom IUPAC 5-[(3-carboxy-4-nitrophényle)disulfanyl]-2-acide nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5, 5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic Acid)
Point de fusion 240.0°C to 245.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-SC6H3(NO2)CO2H]2
Quantité 25 g
Beilstein 10, IV, 344
Fieser 01,351
Merck Index 15, 3606
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble
Poids de la formule 396.34
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,5` -Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)