Learn More
5,5-diméthyl-1,3-cyclohexanedione 99 %, Thermo Scientific Chemicals
45.60€ - 1347.00€
Identifiants chimiques
CAS | 126-81-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.18 |
Numéro MDL | MFCD00001588 |
Clé InChI | BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol |
CID PubChem | 31358 |
Nom IUPAC | 5,5-diméthylcyclohexane-1,3-dione |
SMILES | CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10666492
|
Thermo Scientific Acros
116150250 |
25 g | Flacon en verre |
45.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10560571
|
Thermo Scientific Acros
116151000 |
100 g | Flacon en verre |
108.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666682
|
Thermo Scientific Acros
116155000 |
500 g | Flacon en verre |
301.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10502544
|
Thermo Scientific Acros
116150025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
1347.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
126-81-8 | |
140.18 | |
BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N | |
31358 | |
CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1 |
C8H12O2 | |
MFCD00001588 | |
dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol | |
5,5-diméthylcyclohexane-1,3-dione |
Spécification
5, 5-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione | |
126-81-8 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
98.5% min. (HPLC) | |
(CH3)2C6H6(=O)2 | |
07, 559 | |
15, 3264 | |
Solubility in water: 5 % (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,benzene,chloroform,and acetic acid | |
CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1 | |
140.18 | |
140.18 | |
Liquide |
99% | |
98.5 | |
147.0°C to 150.0°C | |
Authentique | |
C8H12O2 | |
MFCD00001588 | |
01,266 | |
dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol | |
BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N | |
5,5-diméthylcyclohexane-1,3-dione | |
31358 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-804-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GV0345000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only