Learn More
5,5-diméthyl-1,3-cyclohexanedione 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10502544
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-81-8
Formule moléculaire C8H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Numéro MDL MFCD00001588
Clé InChI BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
CID PubChem 31358
Nom IUPAC 5,5-diméthylcyclohexane-1,3-dione
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5, 5-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 147.0°C to 150.0°C
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)2C6H6(=O)2
Quantité 2.5 kg
Beilstein 07, 559
Fieser 01,266
Merck Index 15, 3264
Poids de la formule 140.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide