Learn More
Chlorure de 5-(2-nitrophényl)-2-furoyle, Thermo Scientific™
75.95€ - 341.00€
Identifiants chimiques
CAS 61941-88-6
Formule moléculaire C11H6ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 251.622
Numéro MDL MFCD02258036
Clé InChI RRWHGDGMPQFABA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-nitrophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2-nitrophenyl-2-furoyl chloride, 5-2-nitro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, acmc-20am9n, 5-2-nitrophenyl furan-2-carboxylic acid chloride
CID PubChem 2771973
Nom IUPAC 5-(2-nitrophényl)chlorure de furane-2-carbonyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11375409
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50406.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11385409
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50406.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
61941-88-6
251.622
RRWHGDGMPQFABA-UHFFFAOYSA-N
2771973
C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
C11H6ClNO4
MFCD02258036
5-2-nitrophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2-nitrophenyl-2-furoyl chloride, 5-2-nitro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, acmc-20am9n, 5-2-nitrophenyl furan-2-carboxylic acid chloride
5-(2-nitrophényl)chlorure de furane-2-carbonyle
Spécification
5-(2-Nitrophenyl)-2-furoyl chloride
C11H6ClNO4
UN3261
RRWHGDGMPQFABA-UHFFFAOYSA-N
5-(2-nitrophényl)chlorure de furane-2-carbonyle
2771973
61941-88-6
MFCD02258036
5-2-nitrophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2-nitrophenyl-2-furoyl chloride, 5-2-nitro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, acmc-20am9n, 5-2-nitrophenyl furan-2-carboxylic acid chloride
C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
251.622
251.63
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.