Learn More
Chlorure de 5-(2-nitrophényl)-2-furoyle, Thermo Scientific™
Code produit. 11385409
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61941-88-6
Formule moléculaire C11H6ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 251.622
Numéro MDL MFCD02258036
Clé InChI RRWHGDGMPQFABA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-nitrophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2-nitrophenyl-2-furoyl chloride, 5-2-nitro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, acmc-20am9n, 5-2-nitrophenyl furan-2-carboxylic acid chloride
CID PubChem 2771973
Nom IUPAC 5-(2-nitrophényl)chlorure de furane-2-carbonyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Nitrophenyl)-2-furoyl chloride
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 251.63