Learn More
5-(2-Bromophényl)-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole, 97+ %, Thermo Scientific™
51.70€ - 222.00€
Identifiants chimiques
CAS | 375857-64-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7BrN2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.072 |
Clé InChI | NYAFKUCVAVUCHW-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 18001310 |
Nom IUPAC | 5-(2-bromophényl)-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole |
SMILES | CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10015003
|
Thermo Scientific Maybridge
CC49610CB |
250 mg |
51.70€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10788635
|
Thermo Scientific Maybridge
CC49610DA |
1 g |
66.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10178794
|
Thermo Scientific Maybridge
CC49610DE |
5 g |
222.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
375857-64-0 | |
239.072 | |
18001310 | |
CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2Br |
C9H7BrN2O | |
NYAFKUCVAVUCHW-UHFFFAOYSA-N | |
5-(2-bromophényl)-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole |
Spécification
5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole | |
97% | |
5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromophenyl-3-methyl, 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromophenyl-3-methyl | |
CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2Br | |
239.072 | |
239.07 |
375857-64-0 | |
C9H7BrN2O | |
NYAFKUCVAVUCHW-UHFFFAOYSA-N | |
5-(2-bromophényl)-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole | |
18001310 | |
97% |