Learn More
5-(2-Bromophényl)-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10788635
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 375857-64-0
Formule moléculaire C9H7BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 239.072
Clé InChI NYAFKUCVAVUCHW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 18001310
Nom IUPAC 5-(2-bromophényl)-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Synonyme 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromophenyl-3-methyl, 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromophenyl-3-methyl
Poids de la formule 239.07
Pourcentage de pureté 97%