Learn More
4-tert-pentylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
67.70€ - 313.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16587-71-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H20O |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.28 |
Numéro MDL | MFCD00013798 |
Clé InChI | DCSKAMGZSIRJAQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-tert-pentyl cyclohexanone, 4-tert-amylcyclohexanone, 4-tert-pentylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-1,1-dimethylpropyl cyclohexanone, cyclohexanone, 4-tert-pentyl, orivone, unii-5380bwu79x, 4-tert-pentyl-cyclohexanone |
CID PubChem | 27941 |
Nom IUPAC | 4-(2-méthylbutan-2-yl) cyclohexan-1-one |
SMILES | CCC(C)(C)C1CCC(=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11485223
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12832.18 |
50 g |
67.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495223
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12832.30 |
250 g |
213.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11475223
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12832.0B |
1000 g | |||||||
Descripción
It finds its application as a masking agent and a perfuming agent in cosmetic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl sert d’agent de masquage et agent de parfumerie dans l’industrie cosmétique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identificadores de productos químicos
16587-71-6 | |
168.28 | |
DCSKAMGZSIRJAQ-UHFFFAOYSA-N | |
27941 | |
CCC(C)(C)C1CCC(=O)CC1 |
C11H20O | |
MFCD00013798 | |
4-tert-pentyl cyclohexanone, 4-tert-amylcyclohexanone, 4-tert-pentylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-1,1-dimethylpropyl cyclohexanone, cyclohexanone, 4-tert-pentyl, orivone, unii-5380bwu79x, 4-tert-pentyl-cyclohexanone | |
4-(2-méthylbutan-2-yl) cyclohexan-1-one |
Especificaciones
4-tert-Pentylcyclohexanone | |
0.92 | |
C11H20O | |
MFCD00013798 | |
4-tert-pentyl cyclohexanone, 4-tert-amylcyclohexanone, 4-tert-pentylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-1,1-dimethylpropyl cyclohexanone, cyclohexanone, 4-tert-pentyl, orivone, unii-5380bwu79x, 4-tert-pentyl-cyclohexanone | |
DCSKAMGZSIRJAQ-UHFFFAOYSA-N | |
4-(2-méthylbutan-2-yl) cyclohexan-1-one | |
27941 | |
97% |
16587-71-6 | |
124°C to 125°C (16 mmHg) | |
1.469 | |
2240475 | |
Soluble in alcohol. Insoluble in water. | |
CCC(C)(C)C1CCC(=O)CC1 | |
168.28 | |
168.28 |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 240-642-0
missing translation for 'rtecsNumber' : GW1960000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only