Learn More
4-tert-pentylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495223
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
It finds its application as a masking agent and a perfuming agent in cosmetic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert d’agent de masquage et agent de parfumerie dans l’industrie cosmétique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16587-71-6
Formule moléculaire C11H20O
Poids moléculaire (g/mol) 168.28
Numéro MDL MFCD00013798
Clé InChI DCSKAMGZSIRJAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-pentyl cyclohexanone, 4-tert-amylcyclohexanone, 4-tert-pentylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-1,1-dimethylpropyl cyclohexanone, cyclohexanone, 4-tert-pentyl, orivone, unii-5380bwu79x, 4-tert-pentyl-cyclohexanone
CID PubChem 27941
Nom IUPAC 4-(2-méthylbutan-2-yl) cyclohexan-1-one
SMILES CCC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Pentylcyclohexanone
Densité 0.92
Point d’ébullition 124°C to 125°C (16 mmHg)
Indice de réfraction 1.469
Quantité 250 g
Beilstein 2240475
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 168.28
Pourcentage de pureté 97%