Learn More
4-Tert-butyldiméthylsiloxy-3-pentène-2-one, 95 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific™
51.50€ - 139.00€
Identifiants chimiques
CAS | 69404-97-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H22O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 214.38 |
Numéro MDL | MFCD00010655 |
Clé InChI | ZRVOCNOYAJIAAP-CSKARUKUSA-N |
Synonyme | 2-t-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 3e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one, 2-tert-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, acetylacetone enol tert-butyldimethylsilyl ether, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-penten-4-one, e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, e-4-tert-butyl dimethyl silyl oxypent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one gc |
CID PubChem | 6034727 |
Nom IUPAC | (E)-4-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxypent-3-en-2-one |
SMILES | CC(=CC(=O)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
69404-97-3 | |
214.38 | |
ZRVOCNOYAJIAAP-CSKARUKUSA-N | |
6034727 | |
CC(=CC(=O)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
C11H22O2Si | |
MFCD00010655 | |
2-t-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 3e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one, 2-tert-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, acetylacetone enol tert-butyldimethylsilyl ether, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-penten-4-one, e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, e-4-tert-butyl dimethyl silyl oxypent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one gc | |
(E)-4-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxypent-3-en-2-one |
Spécification
50°C to 51°C (0.2mmHg) | |
mixture of isomers | |
C11H22O2Si | |
73°C (163°F) | |
ZRVOCNOYAJIAAP-CSKARUKUSA-N | |
(E)-4-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxypent-3-en-2-one | |
6034727 | |
95% | |
0.898 |
4-tert-Butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one | |
69404-97-3 | |
MFCD00010655 | |
2-t-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 3e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one, 2-tert-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, acetylacetone enol tert-butyldimethylsilyl ether, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-penten-4-one, e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, e-4-tert-butyl dimethyl silyl oxypent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one gc | |
CC(=CC(=O)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C | |
214.38 | |
214.38 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante