Learn More
4-Tert-butyldiméthylsiloxy-3-pentène-2-one, 95 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific™
Code produit. 11317489
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69404-97-3
Formule moléculaire C11H22O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 214.38
Numéro MDL MFCD00010655
Clé InChI ZRVOCNOYAJIAAP-CSKARUKUSA-N
Synonyme 2-t-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 3e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one, 2-tert-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, acetylacetone enol tert-butyldimethylsilyl ether, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-penten-4-one, e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, e-4-tert-butyl dimethyl silyl oxypent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one gc
CID PubChem 6034727
Nom IUPAC (E)-4-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxypent-3-en-2-one
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 50°C to 51°C (0.2mmHg)
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one
Note relative au nom mixture of isomers
Quantité 5 g
Point d’éclair 73°C (163°F)
Poids de la formule 214.38
Pourcentage de pureté 95%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.898