Learn More
4-Pyrolidinopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.40€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2456-81-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.21 |
Numéro MDL | MFCD00006415 |
Clé InChI | RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine |
CID PubChem | 75567 |
Nom IUPAC | 4-pyrrolidine-1-ylpyridine |
SMILES | C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10104410
|
Thermo Scientific Acros
200010050 |
5 g | Flacon en verre |
45.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10581451
|
Thermo Scientific Acros
200010250 |
25 g | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2456-81-7 | |
148.21 | |
RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N | |
75567 | |
C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2 |
C9H12N2 | |
MFCD00006415 | |
4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine | |
4-pyrrolidine-1-ylpyridine |
Spécification
4-Pyrrolidinopyridine | |
2456-81-7 | |
100.0 | |
Marron à blanc | |
142°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00006415 | |
4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine | |
RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N | |
4-pyrrolidine-1-ylpyridine | |
75567 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
54°C to 58°C | |
171°C to 173°C (27.0 mbar) | |
Authentique | |
C9H12N2 | |
04,416; 09,400; 10,336; 13,262; 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189 | |
Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,,chloroform,acetone and dichloroethane,insoluble in hexane and cyclohexane | |
C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2 | |
148.21 | |
148.21 | |
Masse cristalline, cristaux et/ou morceaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 219-534-2
RUO – Research Use Only