Learn More
4-Pyrolidinopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10581451
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2456-81-7
Formule moléculaire C9H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00006415
Clé InChI RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine
CID PubChem 75567
Nom IUPAC 4-pyrrolidine-1-ylpyridine
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyrrolidinopyridine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54°C to 58°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 171°C to 173°C (27.0 mbar)
Point d’éclair 142°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Fieser 04,416; 09,400; 10,336; 13,262; 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,,chloroform,acetone and dichloroethane,insoluble in hexane and cyclohexane
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline, cristaux et/ou morceaux