Learn More
4-pyridinecarboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.31€ - 511.55€
Identifiants chimiques
CAS | 872-85-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.11 |
Numéro MDL | MFCD00006425 |
Clé InChI | BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde |
CID PubChem | 13389 |
Nom IUPAC | pyridine-4-carbalaldéhyde |
SMILES | C1=CN=CC=C1C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10275420
|
Thermo Scientific Acros
131840250 |
25 g | Flacon en verre |
42.31€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10523504
|
Thermo Scientific Acros
131841000 |
100 g | Flacon en verre |
115.58€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10163470
|
Thermo Scientific Acros
131845000 |
500 g | Flacon en verre |
511.55€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
872-85-5 | |
107.11 | |
BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N | |
13389 | |
C1=CN=CC=C1C=O |
C6H5NO | |
MFCD00006425 | |
4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde | |
pyridine-4-carbalaldéhyde |
Spécification
4-Pyridinecarboxaldehyde | |
97.5 | |
Jaune à marron | |
77.0°C to 78.0°C (12.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H5NO | |
1.5420 to 1.5450 | |
11,448 | |
4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde | |
BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N | |
pyridine-4-carbalaldéhyde | |
13389 | |
98% |
872-85-5 | |
100.0 | |
1.1380g/mL | |
82°C | |
97.5% min. (GC) | |
(C5H4N)COH | |
MFCD00006425 | |
1.138 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,acetone,toluene | |
C1=CN=CC=C1C=O | |
107.11 | |
107.11 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement e protection des yeux/du visage.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-832-3
- 4-Pyridinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.