Learn More
4-pyridinecarboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10523504
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-85-5
Formule moléculaire C6H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 107.11
Numéro MDL MFCD00006425
Clé InChI BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
CID PubChem 13389
Nom IUPAC pyridine-4-carbalaldéhyde
SMILES C1=CN=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyridinecarboxaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1380g/mL
Point d’ébullition 77.0°C to 78.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)COH
Indice de réfraction 1.5420 to 1.5450
Quantité 100 g
Fieser 11,448
Gravité spécifique 1.138
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,acetone,toluene
Poids de la formule 107.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Pyridinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.