Learn More
Chlorure de 4-phénylbutyryl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
84.00€ - 352.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18496-54-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H11ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.647 |
Numéro MDL | MFCD00798080 |
Clé InChI | VQDQISMDUHBUFF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-phenylbutyryl chloride, 4-phenylbutanoylchloride, 4-phenyl-butyryl chloride, 4-phenylbutyric acid chloride, acmc-1cuil, 4-phenyl butyryl chloride, 4-phenyl-mutanoyl chloride, 4-phenyl-butyric acid chloride |
CID PubChem | 11789865 |
Nom IUPAC | chlorure de 4-phénylbutanoyle |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50388.03 |
1 g |
84.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50388.06 |
5 g | |||||||
Description
4-Phenylbutyryl chloride is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de 4-phénylbutyryle est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les bases, les métaux actifs, les alcools et les amines.
Identifiants chimiques
18496-54-3 | |
182.647 | |
VQDQISMDUHBUFF-UHFFFAOYSA-N | |
11789865 | |
C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)Cl |
C10H11ClO | |
MFCD00798080 | |
4-phenylbutyryl chloride, 4-phenylbutanoylchloride, 4-phenyl-butyryl chloride, 4-phenylbutyric acid chloride, acmc-1cuil, 4-phenyl butyryl chloride, 4-phenyl-mutanoyl chloride, 4-phenyl-butyric acid chloride | |
chlorure de 4-phénylbutanoyle |
Spécification
4-Phenylbutyryl chloride | |
273°C | |
C6H5CH2CH2CH2COCl | |
UN3265 | |
4-phenylbutyryl chloride, 4-phenylbutanoylchloride, 4-phenyl-butyryl chloride, 4-phenylbutyric acid chloride, acmc-1cuil, 4-phenyl butyryl chloride, 4-phenyl-mutanoyl chloride, 4-phenyl-butyric acid chloride | |
VQDQISMDUHBUFF-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure de 4-phénylbutanoyle | |
11789865 | |
97% |
18496-54-3 | |
C10H11ClO | |
MFCD00798080 | |
Moisture sensitive | |
It reacts with water. | |
C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)Cl | |
182.647 | |
182.65 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only