Learn More
Chlorure de 4-phénylbutyryl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345379
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
4-Phenylbutyryl chloride is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-phénylbutyryle est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les bases, les métaux actifs, les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18496-54-3
Formule moléculaire C10H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 182.647
Numéro MDL MFCD00798080
Clé InChI VQDQISMDUHBUFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenylbutyryl chloride, 4-phenylbutanoylchloride, 4-phenyl-butyryl chloride, 4-phenylbutyric acid chloride, acmc-1cuil, 4-phenyl butyryl chloride, 4-phenyl-mutanoyl chloride, 4-phenyl-butyric acid chloride
CID PubChem 11789865
Nom IUPAC chlorure de 4-phénylbutanoyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylbutyryl chloride
Point d’ébullition 273°C
Formule linéaire C6H5CH2CH2CH2COCl
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Poids de la formule 182.65
Pourcentage de pureté 97%