Learn More
Acide 4-penténoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
41.00€ - 355.00€
Identifiants chimiques
CAS | 591-80-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.12 |
Numéro MDL | MFCD00004408 |
Clé InChI | HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1 |
CID PubChem | 61138 |
ChEBI | CHEBI:35936 |
Nom IUPAC | Acide pent-4-énoïque |
SMILES | OC(=O)CCC=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10466383
|
Thermo Scientific Acros
269020050 |
5 g | Flacon en verre |
41.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10731521
|
Thermo Scientific Acros
269020250 |
25 g | Flacon en verre |
116.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11974961
|
Thermo Scientific Acros
269021000 |
100 g | Flacon en verre |
355.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
591-80-0 | |
100.12 | |
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N | |
61138 | |
Acide pent-4-énoïque |
C5H8O2 | |
MFCD00004408 | |
4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1 | |
CHEBI:35936 | |
OC(=O)CCC=C |
Spécification
4-Pentenoic acid | |
-22.5°C | |
0.9750g/mL | |
89°C | |
98.5% min. (GC) | |
H2C=CHCH2CH2CO2H | |
MFCD00004408 | |
0.975 | |
Solubility in water: insoluble | |
OC(=O)CCC=C | |
100.12 | |
CHEBI:35936 | |
99% |
591-80-0 | |
Incolore à jaune | |
83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg) | |
Authentique | |
C5H8O2 | |
1.4273 to 1.4303 | |
02,425 | |
4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1 | |
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N | |
Acide pent-4-énoïque | |
61138 | |
100.2 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-732-7
RUO – Research Use Only