Learn More
Acide 4-penténoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10731521
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-80-0
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00004408
Clé InChI HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1
CID PubChem 61138
ChEBI CHEBI:35936
Nom IUPAC Acide pent-4-énoïque
SMILES OC(=O)CCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentenoic acid
Point de fusion -22.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9750g/mL
Point d’ébullition 83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 89°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2CH2CO2H
Indice de réfraction 1.4273 to 1.4303
Quantité 25 g
Beilstein 02,425
Gravité spécifique 0.975
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 100.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide