Learn More
Acide 4-oxo-4-2(-thiényl)butanoïque, Thermo Scientific™
12.55€ - 83.80€
Identifiants chimiques
CAS | 4653-08-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.21 |
Clé InChI | ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid |
CID PubChem | 78385 |
ChEBI | CHEBI:64434 |
Nom IUPAC | Acide ylbutanoïque4-oxo-4-thiophène-2 |
SMILES | C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10279962
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10644DA |
1 g |
12.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10749203
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10644EA |
10 g |
42.75€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10774277
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10644EB |
25 g |
83.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
4653-08-1 | |
184.21 | |
3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid | |
CHEBI:64434 | |
C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O |
C8H8O3S | |
ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N | |
78385 | |
Acide ylbutanoïque4-oxo-4-thiophène-2 |
Spécification
4-Oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid | |
97% | |
3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid | |
C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O | |
184.21 | |
CHEBI:64434 | |
97% |
4653-08-1 | |
C8H8O3S | |
ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N | |
Acide ylbutanoïque4-oxo-4-thiophène-2 | |
78385 | |
184.21 |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement