Learn More
Acide 4-oxo-4-2(-thiényl)butanoïque, Thermo Scientific™
Code produit. 10749203
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 4653-08-1
Formule moléculaire C8H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 184.21
Clé InChI ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid
CID PubChem 78385
ChEBI CHEBI:64434
Nom IUPAC Acide ylbutanoïque4-oxo-4-thiophène-2
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 184.21
Pourcentage de pureté 97%