Learn More
4-nitroquinoléine-N-oxyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.60€ - 286.00€
Identifiants chimiques
CAS | 56-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.16 |
Numéro MDL | MFCD00006738 |
Clé InChI | YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide |
CID PubChem | 5955 |
ChEBI | CHEBI:16907 |
Nom IUPAC | 4-nitro-1-oxydoquinoléine-1-ium |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10002640
|
Thermo Scientific Acros
203792500 |
250 mg | Flacon en verre |
31.60€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10460671
|
Thermo Scientific Acros
203790010 |
1 g | Flacon en verre |
72.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10599233
|
Thermo Scientific Acros
203790050 |
5 g | Flacon en verre |
286.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
56-57-5 | |
190.16 | |
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N | |
5955 | |
4-nitro-1-oxydoquinoléine-1-ium |
C9H6N2O3 | |
MFCD00006738 | |
4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide | |
CHEBI:16907 | |
[O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C=C1 |
Spécification
4-Nitroquinoline-N-oxide | |
97.5 | |
154°C to 156°C | |
Authentique | |
C9H6N2O3 | |
4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide | |
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N | |
4-nitro-1-oxydoquinoléine-1-ium | |
5955 | |
190.16 | |
Solide cristallin |
56-57-5 | |
100.0 | |
Vert à jaune ocre | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00006738 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,dmso,dmf | |
[O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C=C1 | |
190.16 | |
CHEBI:16907 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer le cancer.
Déclaration GHS P
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les dispositions de sécurité.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-281-1
- 4-Nitroquinoline-N-oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only