Learn More
4-nitroquinoléine-N-oxyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10599233
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-57-5
Formule moléculaire C9H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.16
Numéro MDL MFCD00006738
Clé InChI YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide
CID PubChem 5955
ChEBI CHEBI:16907
Nom IUPAC 4-nitro-1-oxydoquinoléine-1-ium
SMILES [O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroquinoline-N-oxide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 154°C to 156°C
Couleur Vert à jaune ocre
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,dmso,dmf
Poids de la formule 190.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitroquinoline-N-oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.