Learn More
Bromure de 4-nitrobenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.40€ - 364.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-11-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6BrNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 216.03 |
Numéro MDL | MFCD00007373 |
Clé InChI | VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl bromide, nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-nitro, p-bromomethyl nitrobenzene, 4-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-p-nitrotoluene, 4-nitrobenzylbromide |
CID PubChem | 66011 |
ChEBI | CHEBI:62822 |
Nom IUPAC | 1-(bromométhyl)-4-nitrobenzène |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=C(CBr)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10081390
|
Thermo Scientific Acros
128530250 |
25 g |
37.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10366530
|
Thermo Scientific Acros
128531000 |
100 g |
97.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11934581
|
Thermo Scientific Acros
128535000 |
500 g |
364.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100-11-8 | |
216.03 | |
VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N | |
66011 | |
1-(bromométhyl)-4-nitrobenzène |
C7H6BrNO2 | |
MFCD00007373 | |
4-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl bromide, nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-nitro, p-bromomethyl nitrobenzene, 4-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-p-nitrotoluene, 4-nitrobenzylbromide | |
CHEBI:62822 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(CBr)C=C1 |
Spécification
4-Nitrobenzyl bromide | |
98.0°C to 100.0°C | |
>100°C | |
98.5% min. (GC) | |
C7H6BrNO2 | |
MFCD00007373 | |
01,736; 08,36 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf,isopropyl acetate and acetone | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(CBr)C=C1 | |
216.03 | |
CHEBI:62822 | |
99% |
100-11-8 | |
Jaune à beige | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
O2NC6H4CH2Br | |
05,334 | |
4-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl bromide, nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-nitro, p-bromomethyl nitrobenzene, 4-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-p-nitrotoluene, 4-nitrobenzylbromide | |
VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(bromométhyl)-4-nitrobenzène | |
66011 | |
216.03 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-820-6
- 4-Nitrobenzyl bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.