Learn More
Bromure de 4-nitrobenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10366530
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-11-8
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.03
Numéro MDL MFCD00007373
Clé InChI VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl bromide, nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-nitro, p-bromomethyl nitrobenzene, 4-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-p-nitrotoluene, 4-nitrobenzylbromide
CID PubChem 66011
ChEBI CHEBI:62822
Nom IUPAC 1-(bromomethyl)-4-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzyl bromide
Point de fusion 98.0°C to 100.0°C
Couleur Jaune à beige
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CH2Br
Quantité 100 g
Beilstein 05,334
Fieser 01,736; 08,36
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf,isopropyl acetate and acetone
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrobenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.