Learn More
4-nitro-benzo-15-couronne-5, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.45€ - 192.00€
Identifiants chimiques
CAS | 60835-69-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H19NO7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 313.306 |
Numéro MDL | MFCD00060713 |
Clé InChI | XIWRBQVYCZCEPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-nitrobenzo-15-crown-5, 4'-nitrobenzo-15-crown-5, nitrobenzo-15-crown-5, 15-nitro-2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, 17-nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo 13.4.0 nonadeca-1 15 ,16,18-triene, 17-nitro-2,3-benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecen-2, 4-nitro-benzo-15-crown-5, xiwrbqvyczcepg-uhfffaoysa, 4'-nitrobenzo-15-crown 5-ether |
CID PubChem | 143747 |
Nom IUPAC | 17-nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(15),16,18-triène |
SMILES | C1COCCOC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])OCCOCCO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11403337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16225.03 |
1 g |
50.45€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16225.06 |
5 g |
192.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Nitrobenzo-15-crown-5 is a raw material used in synthesis as well as an intemediate in chemical syntheis and pharmaceutica intemediate. It is also used to separate cations, dissolve inorganic salts into organic solvents to perform naked anion chemistry, serve as phase transfer catalysts, and chiral crown ethers have been used to resolve racemic mixtures or separate isomers by chiral chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications4-nitro-benzo-15-couronne-5 est une matière première utilisée dans la synthèse ainsi qu’un intermédiaire dans la synthèse de produits chimiques et d’intermédiaires pharmaceutiques. Il est également utilisé pour séparer les cations, dissoudre les sels inorganiques pour donner des solvants organiques afin d’effectuer une chimie d’anions nus, servir de catalyseur de transfert de phase, et les éthers-couronnes chiraux ont été utilisés pour résoudre des mélanges racémiques ou des isomères séparés par chromatographie chirale.
Solubilité
Il est soluble dans les solvants non polaires.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes
Chemical Identifiers
60835-69-0 | |
313.306 | |
XIWRBQVYCZCEPG-UHFFFAOYSA-N | |
143747 | |
C1COCCOC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])OCCOCCO1 |
C14H19NO7 | |
MFCD00060713 | |
4-nitrobenzo-15-crown-5, 4'-nitrobenzo-15-crown-5, nitrobenzo-15-crown-5, 15-nitro-2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, 17-nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo 13.4.0 nonadeca-1 15 ,16,18-triene, 17-nitro-2,3-benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecen-2, 4-nitro-benzo-15-crown-5, xiwrbqvyczcepg-uhfffaoysa, 4'-nitrobenzo-15-crown 5-ether | |
17-nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(15),16,18-triène |
Specifications
4-Nitrobenzo-15-crown-5 | |
93°C to 95°C | |
MFCD00060713 | |
It is soluble in non-polar solvents. | |
C1COCCOC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])OCCOCCO1 | |
313.306 | |
313.3 |
60835-69-0 | |
C14H19NO7 | |
4-nitrobenzo-15-crown-5, 4'-nitrobenzo-15-crown-5, nitrobenzo-15-crown-5, 15-nitro-2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, 17-nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo 13.4.0 nonadeca-1 15 ,16,18-triene, 17-nitro-2,3-benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecen-2, 4-nitro-benzo-15-crown-5, xiwrbqvyczcepg-uhfffaoysa, 4'-nitrobenzo-15-crown 5-ether | |
XIWRBQVYCZCEPG-UHFFFAOYSA-N | |
17-nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(15),16,18-triène | |
143747 | |
99% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche