Learn More
4-nitro-benzo-15-couronne-5, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413337
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
4-Nitrobenzo-15-crown-5 is a raw material used in synthesis as well as an intemediate in chemical syntheis and pharmaceutica intemediate. It is also used to separate cations, dissolve inorganic salts into organic solvents to perform naked anion chemistry, serve as phase transfer catalysts, and chiral crown ethers have been used to resolve racemic mixtures or separate isomers by chiral chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-nitro-benzo-15-couronne-5 est une matière première utilisée dans la synthèse ainsi qu’un intermédiaire dans la synthèse de produits chimiques et d’intermédiaires pharmaceutiques. Il est également utilisé pour séparer les cations, dissoudre les sels inorganiques pour donner des solvants organiques afin d’effectuer une chimie d’anions nus, servir de catalyseur de transfert de phase, et les éthers-couronnes chiraux ont été utilisés pour résoudre des mélanges racémiques ou des isomères séparés par chromatographie chirale.
Solubilité
Il est soluble dans les solvants non polaires.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60835-69-0
Formule moléculaire C14H19NO7
Poids moléculaire (g/mol) 313.306
Numéro MDL MFCD00060713
Clé InChI XIWRBQVYCZCEPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzo-15-crown-5, 4'-nitrobenzo-15-crown-5, nitrobenzo-15-crown-5, 15-nitro-2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, 17-nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo 13.4.0 nonadeca-1 15 ,16,18-triene, 17-nitro-2,3-benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecen-2, 4-nitro-benzo-15-crown-5, xiwrbqvyczcepg-uhfffaoysa, 4'-nitrobenzo-15-crown 5-ether
CID PubChem 143747
Nom IUPAC 17-nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(15),16,18-triène
SMILES C1COCCOC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])OCCOCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzo-15-crown-5
Point de fusion 93°C to 95°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité It is soluble in non-polar solvents.
Poids de la formule 313.3
Pourcentage de pureté 99%