Learn More
4-n-Propylcyclohexanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
125.00€ - 406.00€
Identifiants chimiques
CAS | 40649-36-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H16O |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.226 |
Numéro MDL | MFCD00058690 |
Clé InChI | NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-propylcyclohexanone, 4-n-propylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-propyl, 4-propyl-1-cyclohexanone, 4-propylcyclohexanon, 4-propyl-cyclohexanone, pubchem14023, acmc-1arvj, 4beta-propylcyclohexanone, 4-n-propyl-cyclohexanone |
CID PubChem | 142482 |
Nom IUPAC | 4-propylcyclohexane-1-one |
SMILES | CCCC1CCC(=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11409023
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11126.14 |
25 g |
125.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419023
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11126.22 |
100 g |
406.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
40649-36-3 | |
140.226 | |
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N | |
142482 | |
CCCC1CCC(=O)CC1 |
C9H16O | |
MFCD00058690 | |
4-propylcyclohexanone, 4-n-propylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-propyl, 4-propyl-1-cyclohexanone, 4-propylcyclohexanon, 4-propyl-cyclohexanone, pubchem14023, acmc-1arvj, 4beta-propylcyclohexanone, 4-n-propyl-cyclohexanone | |
4-propylcyclohexane-1-one |
Spécification
4-n-Propylcyclohexanone | |
0.91 | |
86°C (186°F) | |
1.4535 | |
2076023 | |
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N | |
4-propylcyclohexane-1-one | |
142482 | |
99% |
40649-36-3 | |
115°C (36 mmHg) | |
C9H16O | |
MFCD00058690 | |
4-propylcyclohexanone, 4-n-propylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-propyl, 4-propyl-1-cyclohexanone, 4-propylcyclohexanon, 4-propyl-cyclohexanone, pubchem14023, acmc-1arvj, 4beta-propylcyclohexanone, 4-n-propyl-cyclohexanone | |
CCCC1CCC(=O)CC1 | |
140.226 | |
140.23 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H227
Provoque une irritation cutanée.
Liquide combustible.
P210-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 406-810-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante