Learn More
4-n-Propylcyclohexanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409023
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40649-36-3
Formule moléculaire C9H16O
Poids moléculaire (g/mol) 140.226
Numéro MDL MFCD00058690
Clé InChI NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-propylcyclohexanone, 4-n-propylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-propyl, 4-propyl-1-cyclohexanone, 4-propylcyclohexanon, 4-propyl-cyclohexanone, pubchem14023, acmc-1arvj, 4beta-propylcyclohexanone, 4-n-propyl-cyclohexanone
CID PubChem 142482
Nom IUPAC 4-propylcyclohexane-1-one
SMILES CCCC1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Propylcyclohexanone
Densité 0.91
Point d’ébullition 115°C (36 mmHg)
Point d’éclair 86°C (186°F)
Indice de réfraction 1.4535
Quantité 25 g
Beilstein 2076023
Poids de la formule 140.23
Pourcentage de pureté 99%