Learn More
Acide 4-n-pentyloxybenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
38.45€ - 136.00€
Identifiants chimiques
CAS 146449-90-3
Formule moléculaire C11H17BO3
Poids moléculaire (g/mol) 208.06
Numéro MDL MFCD04039035
Clé InChI WHFKSJLAGACWMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pentyloxyphenylboronic acid, 4-pentyloxyphenyl boronic acid, 4-pentyloxy phenylboronic acid, 4-n-pentyloxy benzeneboronic acid, 4-pentoxyphenyl boronic acid, 4-pentyloxyphenyl boronicacid, boronic acid, 4-pentyloxy phenyl, 4-n-pentyloxyphenyl boronic acid, pubchem9551, acmc-209cx1
CID PubChem 4684888
Nom IUPAC [4-(pentyloxy)phenyl]boronic acid
SMILES CCCCCOC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15469797
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53026.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15479797
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53026.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
146449-90-3
208.06
WHFKSJLAGACWMF-UHFFFAOYSA-N
4684888
CCCCCOC1=CC=C(C=C1)B(O)O
C11H17BO3
MFCD04039035
4-pentyloxyphenylboronic acid, 4-pentyloxyphenyl boronic acid, 4-pentyloxy phenylboronic acid, 4-n-pentyloxy benzeneboronic acid, 4-pentoxyphenyl boronic acid, 4-pentyloxyphenyl boronicacid, boronic acid, 4-pentyloxy phenyl, 4-n-pentyloxyphenyl boronic acid, pubchem9551, acmc-209cx1
[4-(pentyloxy)phenyl]boronic acid
Spécification
4-n-Pentyloxybenzeneboronic acid
98°C to 100°C
MFCD04039035
WHFKSJLAGACWMF-UHFFFAOYSA-N
[4-(pentyloxy)phenyl]boronic acid
4684888
96%
146449-90-3
C11H17BO3
4-pentyloxyphenylboronic acid, 4-pentyloxyphenyl boronic acid, 4-pentyloxy phenylboronic acid, 4-n-pentyloxy benzeneboronic acid, 4-pentoxyphenyl boronic acid, 4-pentyloxyphenyl boronicacid, boronic acid, 4-pentyloxy phenyl, 4-n-pentyloxyphenyl boronic acid, pubchem9551, acmc-209cx1
CCCCCOC1=CC=C(C=C1)B(O)O
208.06
208.06
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante