Learn More
4-n-hexylrésorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
21.41€ - 151.76€
Identifiants chimiques
CAS | 136-77-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H18O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.27 |
Numéro MDL | MFCD00002284 |
Clé InChI | WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol |
CID PubChem | 3610 |
Nom IUPAC | 4-hexylbenzène-1,3-diol |
SMILES | CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474244
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12552.06 |
5 g |
21.41€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484244
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12552.14 |
25 g |
54.87€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494244
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12552.22 |
100 g |
151.76€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Hexylresorcinol is an inhibitor of transglutaminase-2 in KB cells. Studies indicate that 4-Hexylresorcinol reduces DNA oxidative damage in human lymphocytes. is a substituted dihydroxybenzene used topically as an antiseptic for the treatment of minor skin infections. is a substituted phenol with bactericidal, antihelminthic and potential antineoplastic activities. The combination of 4-Hexylresorcinol and Cisplatin has been shown to inhibit tumor growth, cell growth, and KB cell viability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe4-hexylrésorcinol est un inhibiteur de la transglutaminase-2 dans les cellules KB. Les études indiquent que le 4-hexylrésorcinol réduit les dommages oxydatifs de l’ADN dans les lymphocytes humains. Il s’agit d’un dihydroxybenzène substitué utilisé de façon topique comme antiseptique pour le traitement des infections cutanées mineures. Il s’agit d’un phénol substitué avec des activités bactéricides, anthelminthiques et anti-néoplasiques potentielles. Il a été démontré que l’association de 4-hexylrésorcinol et de cisplatine inhibait la croissance tumorale, la croissance cellulaire et la viabilité cellulaire des cellules KB.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 0,05 g/100 ml (18°C)
Remarques
Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides et les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
Identifiants chimiques
136-77-6 | |
194.27 | |
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N | |
3610 | |
CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O |
C12H18O2 | |
MFCD00002284 | |
hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol | |
4-hexylbenzène-1,3-diol |
Spécification
4-n-Hexylresorcinol | |
64°C to 67°C | |
>100°C (230°F) | |
MFCD00002284 | |
14,4712 | |
Soluble in water. 0.05g/100 mL (18°C) | |
CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O | |
194.27 | |
194.27 |
136-77-6 | |
333°C to 335°C | |
C12H18O2 | |
2048312 | |
hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol | |
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N | |
4-hexylbenzène-1,3-diol | |
3610 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 205-257-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VH1575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only